Learn More
Krokonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Glasflasche;100 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Croconic acid |
CAS | 488-86-8 |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C5H2O5 |
MDL-Nummer | MFCD00181389 |
Menge | 100mg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.