Learn More
Croconsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424837 1 g -
11434837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21809.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 488-86-8 | C5H2O5 | 142.066 g/mol
Croconic acid is used to prepare 1,3-bis-(2-dimethylamino-5-thienyl)croconine by reacting with dimethyl-thiophen-2-yl-amine. It is also used in organic synthesis and employed as a dye for biological research purposes. Further, it is involved in the preparation of ethers such as dimethyl croconate. In addition to this, it acts as a ligand and form coordination complexes with metals such as barium, copper, silver and lead.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Croconsäure wird verwendet, um 1,3-bis-(2 -dimethylamino-5-thienyl)Croconin durch Reaktion mit Dimethyl-Thiophen-2-ylamin herzustellen. Sie wird auch in der organischen Synthese verwendet und als Farbstoff für biologische Forschungszwecke eingesetzt. Darüber hinaus ist sie an der Vorbereitung von Ethern wie Dimethylcroconat beteiligt. Darüber hinaus fungiert sie als Ligand und bildet Koordinationskomplexe mit Metallen wie Barium, Kupfer, Silber und Blei.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-86-8
Summenformel C5H2O5
Molekulargewicht (g/mol) 142.066
MDL-Nummer MFCD00181389
InChI-Schlüssel RBSLJAJQOVYTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym croconic acid, crocic acid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, unii-6hgy35uxaa, 6hgy35uxaa, 4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-dihydroxy, croconicacid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione #
PubChem CID 546874
IUPAC-Name 4,5-Dihydroxycyclopent-4-en-1,2,3-trion
SMILES C1(=C(C(=O)C(=O)C1=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Croconic acid
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 142.07
Reinheit (%) 98%