Learn More
Krokonsäure-Dinatriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485876 0.25 g 0.25 Gramm
11475876 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22235.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14379-00-1 | C5Na2O5 | 186.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14379-00-1
Summenformel C5Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 186.03
MDL-Nummer MFCD00191954
InChI-Schlüssel OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym croconic acid disodium salt, croconic acid, disodium salt, disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, sodium 3,4,5-trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
PubChem CID 12120285
IUPAC-Name disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Croconic acid disodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 0.25 g
Formelmasse 186.03
Reinheit (%) 97%