Learn More
Cromolyn-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30352737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352737 50 mg -
30361696 5 g -
30356479 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC81500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15826-37-6
Summenformel C23 H14 O11 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 512.33
Synonym Sodium Cromoglicate, 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid sodium salt (1:2), 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 5,5'-[(2-Hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 1,3-Bis(2-carboxychromon-7-yloxy)-2-hydroxypropane disodium salt, 4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 5,5'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-, sodium salt (1:2), 4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 5,5'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-, disodium salt (9CI), 4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 5,5'-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-, disodium salt (8CI), 1,3-Bis(2-carboxychromon-7-yloxy)-2-hydroxypropane disodium salt, Aarane, Alercrom, Alerion, Allergocrom, Altoderm, Colimune, Crolom, Cromoglycate, Cromoglycate disodium, Cromolyn disodium salt, Cromolyn sodium, Cromovet, DNCG, DSCG, Disodium 1,3-bis(2-carboxy-5-chromonyloxy)-2-propanol, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)-2-hydroxypropane, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)propan-2-ol, Disodium 5,5'-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate], Disodium chromoglycate, Disodium cromoglycate, FPL 670, Fisonair, Fivent, Gastrocrom, Gastrofrenal, Inostral, Intal, Intal Forte, Intal UD, Introl, Irtan, Lomudal, Lomupren, Lomusol, Lomuspray, Nalcrom, Nalcron, NasalCrom, Nasmil, Nasotal, Opticrom, Rynacrom, Sodium cromoglycate, Sodium cromolyn, Sofro, Vividrin
IUPAC-Name Disodium; 5-[3-(2-Carboxylato-4-Oxochromen-5-yl)Oxy-2-Hydroxypropoxy]-4-Oxochromen-2-Carboxylat
SMILES [Na+].[Na+].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(=O)[O-])COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cromoglicate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H16O11.2Na/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 512.0332