Learn More
Croscarmellose Natrium, TRC
Artikelnummer. 17929854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17929854 25 g 25 Gramm
17918794 5 g 5 Gramm
17918024 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17929854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC81650025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74811-65-7
Synonym Croscarmellose Natrium∣Croscarmellose Natrium
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Croscarmellose Natrium
Menge 25 g
Versandbedingung Raumtemperatur