Learn More
Fisherbrand™ Magnetischer Rührstab aus PTFE, kreuzförmig
Artikelnummer. 16275791 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
16275791 38 x 38 x 11 mm 10 Stück
11898932 10 x 10 x 5 mm 10 Stück
11521983 10 x 10 x 5 mm 5 Stück
11808942 20 x 20 x 8 mm 5 Stück
16255791 25 x 25 x 9mm 10 Stück
11828942 30 x 30 x 10 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16275791
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind für viele allgemeine Anwendungen stabil. Die Stäbe sind für eine verbesserte Rührwirkung kreuzförmig.
  • Stabiler Allzweckmagnetrührer
  • Für gründliches, leises Rühren selbst bei relativ hohen Umdrehungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 38 x 38 x 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Höhe (metrisch) 11 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38 mm
Länge (metrisch) 38 mm
Menge 2/Pckg.
Form Kreuz