Learn More
Kartell™ Kreuzkopfrührstäbe
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kleine Behälter |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 10 |