Learn More
MedChemExpress Crosstide
Artikelnummer. 16402779
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16402779 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402779 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP03151mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Crosstide is a peptide analog of glycogen synthase kinase α/β fusion protein sequence which is a substrate for Akt.
Spezifikation
Reinheit 95.7%
CAS 171783-05-4
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 1164.23 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : ≥ 50 mg/mL (42.95 mM)