Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ CROT Recombinant Protein Antigen
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0,1 mL
Förpackningsstorlek
0.10 Milliliter
Beskrivning
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human CROT. The CROT Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The CROT Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-85503. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Specifikationer
Specifikationer
| Gene ID (Entrez) | 54677 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Chromatography |
| Reinheit | >80% |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gensymbol | CROT |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Visa mer |
Nur für Forschungszwecke
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering