Learn More
Croton-Öl, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Croton Oil is a natural source of phorbol, phorbol esters and glycerides of saturated fatty acids. Croton seeds are sometimes applied directly to the skin for muscle and joint pain. The main use for croton oil today is as an active ingredient in phenol-based facial peels. Dermatologists, plastic surgeons and other practitioners can vary the amount of croton oil in the peel to customize the treatment for a particular patient or skin area, such as on the neck or around the eyes. In Malaysia, people use croton oil in lamps and in soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Krotonöl ist eine natürliche Quelle von Phorbol, Phorbolestern und Glyceriden gesättigter Fettsäuren. Krotonsamen werden manchmal direkt auf die Haut bei Muskel- und Gelenkschmerzen aufgetragen. Die Hauptanwendung für Krotonöl ist heute als Wirkstoff in Gesichtspeelings auf Phenolbasis. Dermatologen, Plastische Chirurgen und andere Ärzte können die Menge des Krotonöls im Peeling verändern, um die Behandlung für einen bestimmten Patienten oder Hautbereich, z. B. am Hals oder rund um die Augen, anzupassen. In Malaysia verwenden Menschen Krokonöl in Lampen und in Seife.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Äther und Petrolether. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Wird als Rohextrakt geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Croton oil |
| Farbe | Braun bis gelb |
| Flammpunkt | 74°C (165°F) |
| Geruch | Pungent |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,chloroform,ether,and petroleum ether. Insoluble in water. |
| Physikalische Form | Öl |