Learn More
Croton-Öl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484759 25 g 25 Gramm
15474759 10 g 10 Gramm
15494759 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62367.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine natürliche Quelle von Phorbol, Phorbol-Estern und Glyceriden gesättigter Fettsäuren
Croton Oil is a natural source of phorbol, phorbol esters and glycerides of saturated fatty acids. Croton seeds are sometimes applied directly to the skin for muscle and joint pain. The main use for croton oil today is as an active ingredient in phenol-based facial peels. Dermatologists, plastic surgeons and other practitioners can vary the amount of croton oil in the peel to customize the treatment for a particular patient or skin area, such as on the neck or around the eyes. In Malaysia, people use croton oil in lamps and in soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Krotonöl ist eine natürliche Quelle von Phorbol, Phorbolestern und Glyceriden gesättigter Fettsäuren. Krotonsamen werden manchmal direkt auf die Haut bei Muskel- und Gelenkschmerzen aufgetragen. Die Hauptanwendung für Krotonöl ist heute als Wirkstoff in Gesichtspeelings auf Phenolbasis. Dermatologen, Plastische Chirurgen und andere Ärzte können die Menge des Krotonöls im Peeling verändern, um die Behandlung für einen bestimmten Patienten oder Hautbereich, z. B. am Hals oder rund um die Augen, anzupassen. In Malaysia verwenden Menschen Krokonöl in Lampen und in Seife.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Äther und Petrolether. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Wird als Rohextrakt geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-28-3
MDL-Nummer MFCD00130880
Synonym Croton resin; Oleum tiglii
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Croton oil
Farbe Braun bis gelb
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Pungent
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,ether,and petroleum ether. Insoluble in water.
Physikalische Form Öl