Learn More
Crotonaldehyd, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15226316 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15226316 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15226316 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S990
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Crotonaldehyd-(überwiegend trans)123-73-91000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crotonaldehyd
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 123-73-9, 7732-18-5
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C4H6O
MDL-Nummer MFCD00007003
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES C\C=C\C=O
IUPAC-Name (2E)-but-2-enal
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
PubChem CID 447466
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:41607
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch