Learn More
Crotonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30041207
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041207 10 g 10 Gramm
30010151 250 g 250 Gramm
30012512 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041207 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC81878510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-93-7
Summenformel C4 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Synonym 2-Butenoic acid, (E)-, Crotonic acid, (E)- (8CI), (2E)-2-Butenoic acid, (E)-2-Butenoic acid, (E)-Crotonic acid, (E)-Crotonic acid, NSC 8751, trans-2-Butenoic acid, trans-Crotonic acid, (2E)-2-Butenoic acid, (E)-Crotonic acid, trans-2-Butenoic acid, trans-Crotonic acid
IUPAC-Name (E)-but-2-enoic acid
SMILES C\C=C\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crotonic Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
Formelmasse 86.0368