Learn More
Crotonylchlorid, 90+ %, Rest hauptsächlich cis-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444714
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444714 500 g -
11424714 25 g 25 Gramm
11434714 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444714 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13710.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
Crotonyl chloride is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Crotonylchlorid wird in agrochemischen, pharmazeutischen und Färbemittelbereichen verwendet. Crotonoylchlorid wurde bei der Synthese von α,β-ungesättigtem Ester verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei 4 °C. Von Hitze und Feuchtigkeit fernhalten. Inkompatibel mit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-35-4
Summenformel C4H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 104.533
MDL-Nummer MFCD00000734
InChI-Schlüssel RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Synonym crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
PubChem CID 643131
IUPAC-Name (E)-but-2-Enoylchlorid
SMILES CC=CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crotonyl chloride
Dichte 1.091
Siedepunkt 121°C to 123°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Acrid
Hinweise zum Prozentgehalt Rest ist cis-Isomer
Brechungsindex 1.46
Menge 500 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 506118
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 104.54
Reinheit (%) ≥90%