Learn More
Crotonylchlorid, 90+ %, Rest hauptsächlich cis-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7021396
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11424714 25 g 25 Gramm
11434714 100 g 100 Gramm
11444714 500 g -
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11424714
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A13710.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
Crotonyl chloride is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Crotonylchlorid wird in agrochemischen, pharmazeutischen und Färbemittelbereichen verwendet. Crotonoylchlorid wurde bei der Synthese von α,β-ungesättigtem Ester verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei 4 °C. Von Hitze und Feuchtigkeit fernhalten. Inkompatibel mit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-35-4
Summenformel C4H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 104.533
MDL-Nummer MFCD00000734
InChI-Schlüssel RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Synonym crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
PubChem CID 643131
IUPAC-Name (E)-but-2-Enoylchlorid
SMILES CC=CC(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Crotonyl chloride
Dichte 1.091
Siedepunkt 121°C to 123°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Acrid
Hinweise zum Prozentgehalt Rest ist cis-Isomer
Brechungsindex 1.46
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 506118
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 104.54
Reinheit (%) ≥90%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • trans-Crotonyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: trans-Crotonyl chloride