missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Crotonyl-HIST1H2AG (Lys125) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17920233
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17920233 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17920233

Marke: Invitrogen™ PA5144320

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Crotonyl-HIST1H2AG (Lys125) Polyclonal Antibody for ICC/IF, ELISA, ChIP

Histones are nuclear proteins that play an important role in maintaining the structure of the chromosome in eukaryotes. The nucleosome is made up of around 146bp of DNA, which enfolds around a histone octomer unit comprising of four major histones, H2A, H2B, H3 and H4. An important role of H2A is to ensure proper assembly or functioning of the centrometre. They also play an important role in gene regulation. The protein can be modified by acetylation and phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Crotonyl-HIST1H2AG (Lys125)
Anwendungen ChIP Assay, ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.23 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Gen H2AC11
Gen-Zugriffsnummer P0C0S8
Gen-Alias H2A histone family, member P; H2A.1; H2A.1b; H2A/d; H2A/p; H2AC11; H2AC13; H2AC15; H2AC16; H2AC17; H2AFC; H2AFD; H2AFI; H2AFN; H2AFP; H2AG; H2ak; HIST1H2AG; HIST1H2AI; HIST1H2AJ; HIST1H2AK; HIST1H2AL; HIST1H2AM; histone 1, H2ag; histone cluster 1, H2ag; histone H2A type 1; histone H2A/e; histone H2A/p; Histone H2A/ptl; pH2A/f
Gensymbole H2AC11, HIST1H2AG
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide sequence around site of Crotonyl-Lys (125) derived from Human Histone H2A type 1.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8329, 8969
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.