Learn More
Nickel Electro™ CRUCIBLE NICKEL TALL FORM 10ML 25MM DIA X 30MM
Artikelnummer. 12847663 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12847663 10 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12847663
Marke: Nickel Electro™ 2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Tiegel wurden mit hochwertigen Nickelkomponenten entwickelt und verfügen über gute mechanische Eigenschaften und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen.
  • Labortiegel (Nickel)
  • Nickel 201 (Nickelgehalt mindestens 99.6 %)
  • Aus nur einer Nickel-Rohlingstange geformt 
  • Glänzende Oberfläche innen und außen
  • Wird in Standardabpackungen mit je 10 Stück geliefert
Spezifikation
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 10 ml
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Höhe (metrisch) 30 mm