Learn More
Nickel Electro™ CRUCIBLE NICKEL TALL FORM VE=1 Stück
Hergestellt aus hochchemikalienbeständigem Nickel mit niedriger Legierung. Nickel-Elektro™ hohe Tiegel ohne Deckel sind kostengünstig und kommerziell rein mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
Marke: Nickel Electro™ 5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
Hohe Bauform, ohne Deckel- Geeignet für starke Laugen und Phosphorsäure.
- Beständig gegen HF und Cl2 unter 500 °C und gegen HCl.
- Kapazität und Abmessungen sind ungefähre Angaben.
- Stärke: 0.5 mm
Spezifikation
Nickel 201 | |
350 °C | |
30 ml | |
40 mm |
Nickel | |
Je | |
40 mm |