Learn More
Bochem™ Tiegelzange
Artikelnummer. 10140241
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10140241 600 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10140241 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 2146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.65 €
    35.91 € / 1 Stück
    Sparen 10.74 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bochem™ Tiegelzangen sind robuste Edelstahlzangen.
  • Edelstahl
  • Robuste Ausführung
Spezifikation
Beschreibung Max. RZB 400 mm Durchmesser 8 mm
Länge (metrisch) Öffnung 270 mm
Länge (metrisch) 600 mm
Material Edelstahl (18/10)