Learn More
Welch™ CRVpro™ Starterpaket
Artikelnummer. 15721918 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
CRVpro 4
CRVpro 8
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15721918 CRVpro 4 1 Stück
15716809 CRVpro 8 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15721918 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. 330071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 €
    2539.12 € / 1 Stück
    Sparen 335.88 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die robuste Vakuumpumpe CRVpro gehört zur neuen Generation der zweistufigen Hochleistungs-Drehschieberpumpen von Welch.
  • Das CRVpro Starterpaket enthält:
    • Ölnebelabscheider AKD 16
    • 2-Wege-Kugelventil
    • Schlauchverbinder DN 16KF-10/8 mm
    • Vakuumschlauch (1,5 m)
    • Ölwechselsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält CRVpro mit Ölnebelabscheider AKD 16, 2-Wege-Kugelventil, Schlauchanschluss, Vakuumschlauch (1,5 m), Ölwechselsatz
Modell CRVpro 4
Pumpentyp Drehschieber-Vakuumpumpe