Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™
State of the art materials and multi-layered construction of Cryo-Gloves™ allows maximum thermal protection, flexibility and dexterity which are essential for function and safety. High performing, thermal inner lining wicks away moisture, maintaining comfort over extended periods.
Marke: Tempshield™ MAS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Schutz in extrem kalten Umgebungen bis zu -196 °C.
- Maximaler Wärmeschutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Das Innenfutter leitet Feuchtigkeit ab und sorgt für zusätzlichen Komfort bei längerem Gebrauch
- CE-Kat. II, EN 511, EN 388, EN 420
Spezifikation
CE-Kategorie II, EN 511, EN 388, EN 420 | |
Kryohandschuhe | |
Unterarmlang | |
Zur Handhabung von Trockeneis, Tiefkühlgeräten mit niedrigen und extrem niedrigen Temperaturen, geschlossenen Kryoröhrchen |
Blau | |
S | |
-196 °C |