Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Artikelnummer. p-7224750
Click to view available options
Modell:
Schulter
Unterarmlang
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 11863881
Marke: Tempshield™ MAS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
State of the art materials and multi-layered construction of Cryo-Gloves™ allows maximum thermal protection, flexibility and dexterity which are essential for function and safety. High performing, thermal inner lining wicks away moisture, maintaining comfort over extended periods.
  • Für Schutz in extrem kalten Umgebungen bis zu -196 °C.
  • Maximaler Wärmeschutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das Innenfutter leitet Feuchtigkeit ab und sorgt für zusätzlichen Komfort bei längerem Gebrauch
  • CE-Kat. II, EN 511, EN 388, EN 420
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie II, EN 511, EN 388, EN 420
Farbe Blau
Produkttyp Kryohandschuhe
Größe S
Modell Unterarmlang
Temperature (Metric) Max -196 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Handhabung von Trockeneis, Tiefkühlgeräten mit niedrigen und extrem niedrigen Temperaturen, geschlossenen Kryoröhrchen