Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blaue Kryo-Handschuhe, Ellenbogenlänge
Artikelnummer. 15878542
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15878542 Klein 1 Paar
11390530 Mittel 1 Paar
11883811 Groß 1 Paar
16082222 Extragroß 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nicht geeignet zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann.
Artikelnummer. 15878542 Lieferant Tempshield™ Lieferanten-Nr. EBS
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht geeignet zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann.
Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Ellenbogenlänge
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe Klein
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -321 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 17,3 bis 19,8 in.
Länge (metrisch) 44 bis 50 cm