Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blaue Kryohandschuhe, Länge bis mittlerer Unterarm
Artikelnummer. 16002232
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16002232 Extragroß 1 Paar
11803801 Mittel 1 Paar
10567075 Mittel 1 Stück
11813801 Groß 1 Paar
10238904 Groß -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Nicht geeignet zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann.
Artikelnummer. 16002232 Lieferant Tempshield™ Lieferanten-Nr. MAXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00 €
    202.87 € / 1 Paare
    Sparen 143.13 €
    41% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht geeignet zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann.
Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Länge bis mittlerer Unterarm
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe Extragroß
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 13,3 bis 15,5 in.
Länge (metrisch) 33,5 bis 39,5 cm