Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Shoulder-Length Cryogenic Gloves
Beschreibung
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
- Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
- Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
- Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
- Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Specifications
Specifications
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Beschreibung | Schulterlänge |
| Farbe | Blau |
| Hand | Spezifisch |
| Produkttyp | Kryo-Handschuhe |
| Größe | XL |
| Norm EN 388 | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -320 °F |
| Show More |