Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blaue wasserfeste Kryo-Handschuhe, Ellenbogenlänge
Artikelnummer. 11873881
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
Packungsgröße:
1 Paar
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Artikelnummer. 11873881
Marke: Tempshield™ EBXLWP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Ellenbogenlänge
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Größe XL
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 17,3 bis 19,8 in.
Länge (metrisch) 44 bis 50 cm