Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blaue wasserfeste Kryo-Handschuhe, Ellenbogenlänge
Artikelnummer. p-7219185
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11853801 Mittel 1 Paar
10665765 Mittel -
11893811 Groß -
11873881 Extragroß 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nicht geeignet zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann.
Artikelnummer. 11853801 Lieferant Tempshield™ Lieferanten-Nr. EBMWP
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht geeignet zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann.
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Ellenbogenlänge
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Größe Mittel
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 17,3 bis 19,8 in.
Länge (metrisch) 44 bis 50 cm