Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Wasserfeste Kryohandschuhe, Länge bis mittlerer Unterarm
Artikelnummer. 10248904
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
10248904 M -
16092222 S 1 Paar
11726419 M 1 Paar
10146284 L 1 Paar
15210126 XL 1 Paar
5 options
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Artikelnummer. 10248904
Marke: Tempshield™ MAMWP
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Länge bis mittlerer Unterarm
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Größe M
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 13,3 bis 15,3 in.
Länge (metrisch) 33,5 bis 39,5 cm