Learn More
Thermo Scientific™ Kälteschutzhandschuhe - mittlere Armlänge
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
- Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
- Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Länge bis mittlerer Unterarm |
| Farbe | Blau |
| Hand | Spezifisch |
| Größe | Klein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung |
| Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Länge (metrisch) | 35,6 cm |