Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Pinke, wasserdichte, ellenbogenlange Kryogenik-Handschuhe
Beschreibung
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
- Cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F)
- Thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes
- State-of-the art materials and multi-layered construction allow for a maximum level of thermal protection, flexibility, and dexterity
- High performance, thermal lining wicks moisture away from hands to maintain comfort over extended periods of wear
- Ideal for applications where function is important and safety is critical
- Not intended for immersion in liquid nitrogen or other cryogenic liquids
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Beschreibung | Ellenbogenlänge |
| Farbe | Rosa |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Gewebe |
| Produkttyp | Wasserfeste Kryo-Handschuhe |
| Größe | Groß |
| Norm EN 388 | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Mehr anzeigen |