Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Wrist Length
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
- Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
- Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Länge bis Handgelenk |
| Farbe | Blau |
| Größe | Mittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |