Learn More
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryo Gloves - Wrist Length
Artikelnummer. p-7219197 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15137665 Klein 1 Paar
15649316 Mittel 1 Paar
15659316 Groß 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15137665 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 189573
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
  • Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
  • Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Zertifizierungen
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Beschreibung Länge bis Handgelenk
Farbe Blau
Größe Klein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm