Learn More
Tempshield™ Cryo-Industrial Stulpenhandschuhe aus Stoff
Beschreibung
- Langlebige industrielle Sicherheitshandschuhe zum Schutz von Händen und Armen bei der Arbeit in gefährlichen, extrem kalten Umgebungen bei Schwerlastanwendungen
- Entwickelt für einen hohen thermischen Schutz, eine hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Hergestellt aus mehrschichtigen, hochmodernen Materialien
- Entwickelt, um Feuchtigkeit abzuleiten, für Komfort bei der Verwendung über längere Zeiträume
- Nicht für das eigentliche Eintauchen in Flüssigstickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blue |
| Material | Gewebe |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Kryogene Stulpenhandschuhe |
| Größe | Mittel |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 430 bis 475 mm |