Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Polypropylenröhrchen mit konischem Boden und Innengewindekappe, 1 ml
Beskrivning
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld und Sternfuß
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 150 weiße Deckeleinsätze
- Durchm. x Höhe: 12.5 x 42 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | Ohne Schriftfeld |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 1 mL |
| Bodenform | Konisch |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | intern |
| Enthält | Sternfuß, Beschriftungsfeld und 150 weiße Deckeleinsätze |
| Länge (metrisch) | 48 mm |
| Sterilität | Steril |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?