Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit konischem Boden und Innengewindekappe, 1 ml
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Naturfarben
Verschlusstyp:
Schraubgewinde
Schraubverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld und Sternfuß
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 150 weiße Deckeleinsätze
- Durchm. x Höhe: 12.5 x 42 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 12,5 mm |
| Produkttyp | Röhrchen für Kryolagerung |
| Beschreibung | Ohne Schriftfeld |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 1 mL |
| Bodenform | Konisch |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | Innen |
| Enthält | Sternfuß, Beschriftungsfeld und 150 weiße Deckeleinsätze |
| Länge (metrisch) | 48 mm |
| Mehr anzeigen |