Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Kryoröhrchen mit Außengewinde
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer humaner DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
- Steril, nicht pyrogen, nicht zytotoxisch, keine Schwermetalle enthalten
- CE-Kennzeichnung (CE/IVD)
- Cryo.s sollte aus Sicherheitsgründen in einem Tiefkühlgerät oder ausschließlich in der Gasphase über dem Flüssigstickstoff gelagert werden
- Geeignet für den Versand per Flugzeug
- Mit weißem, kratzfestem Schreibbereich
- 150 Einsätze pro Karton (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
- Geeignet für die Lagerung bei -20 °C, -80 °C und in der Dampfphase von LN2
- Mehrere Deckelfarben und Arbeitsvolumen
- Ultrareine medizinische Qualität, USP-zertifiziertes Polypropylen der Klasse VI ohne herauslösbare Bestandteile
- Zubehör für Lagerboxen und Arbeitsgestelle erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchen für Kryolagerung |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Bodenform | Runder Boden, Starfoot-Basis |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
| Temperaturbereich (metrisch) | -196°bis +100 °C |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |