Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit rundem Boden und Innengewindekappe, 2 ml
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Naturfarben
Bodenform:
Rund
Runder Boden, Starfoot-Basis
Modell:
ID-Schreibbereich
Kein Schreibbereich
Schreibbereich
Gewindetyp:
Extern
intern
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 150 weiße Deckeleinsätze
- Polyethylen-Gehäuse
- Mit oder ohne Sternfuß
- Durchmesser x Höhe: 12
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 12,5 mm |
| Produkttyp | Röhrchen für Kryolagerung |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Bodenform | Rund |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | intern |
| Enthält | ID-Schriftfeld und 150 weiße Deckeleinsätze |
| Länge (metrisch) | 48 mm |
| Verpackung | Polyethylen-Gehäuse |
| Mehr anzeigen |