Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit rundem Boden und Innengewindekappe, 5 ml
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Grün
Verschlusstyp:
Schraubgewinde
Schraubverschluss
Packungsgröße:
300 Stück
Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 100 weiße Deckeleinsätze
- Polyethylen-Gehäuse
- Durchm. x Höhe: 12.5 x 86 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 12,5 mm |
| Produkttyp | Röhrchen für Kryolagerung |
| Beschreibung | Mit Schriftfeld |
| Verschlussfarbe | Gelb |
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Bodenform | Rund |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | intern |
| Enthält | Beschriftungsfeld für ID, 100 weiße Deckeleinsätze und Polyethylengehäuse |
| Länge (metrisch) | 86 mm |
| Mehr anzeigen |