missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Kryobox aus Karton mit Trennwänden, 50 mm Boxenhöhe

Artikelnummer. 12449350 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Zellen (25)
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
12449350 Zellen (25) 36 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12449350

Marke: Tenak™ TE22255

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Karton-Kryobox mit Trennwänden ist für die Kryolagerung geeignet.

  • Für die Kryolagerung
  • Aus wasserabweisendem Karton
  • Mit Trennwänden

Spezifikation

Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Zellen (25)
Enthält Unterteilungen
Menge 25/Packung
Röhrchen-Array 5 x 5
Abmessungen (L x B x H) 76 x 76 x 52 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.