Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11301655
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grau
Grün
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
100 (1 bis 1,5 ml Fläschchen)
100 (1 bis 1,8 mL-Fläschchen)
100 (3,6 ml-Fläschchen)
25 (1 bis 1,8 ml-Fläschchen)
25 (1,2 und 2 ml-Fläschchen)
64 (1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen)
81 (1 bis 1,8 ml Fläschchen)
81 (1 bis 2 ml Fläschchen)
81 (1,2 und 2 mL-Fläschchen)
81 (3,6 ml-Fläschchen)
81 (5 ml-Fläschchen)
Material:
Pappe
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
24 Stück
30 Stück
4 Stück
42 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. Farbe Aufnahmevermögen Material unitSize
11301655 Weiß 81 (1 bis 1,8 ml Fläschchen) Pappe -
11321615 Weiß 64 (1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen) Polycarbonat 24 Stück
11311625 Weiß 100 (1 bis 1,8 mL-Fläschchen) Pappe 42 Stück
10477301 Weiß 100 (1 bis 1,8 mL-Fläschchen) Pappe 1 Stück
11321625 Weiß 100 (3,6 ml-Fläschchen) Pappe 30 Stück
10479572 Weiß 100 (3,6 ml-Fläschchen) Polycarbonat 24 Stück
11775343 Weiß 100 (3,6 ml-Fläschchen) Polycarbonat -
10701713 Weiß 81 (1 bis 1,8 ml Fläschchen) Pappe 1 Stück
11321655 Weiß 81 (3,6 ml-Fläschchen) Pappe 30 Stück
11361655 Grau 100 (1 bis 1,8 mL-Fläschchen) Polycarbonat -
11765343 Grau 100 (1 bis 1,8 mL-Fläschchen) Polycarbonat 4 Stück
10134321 Weiß 81 (1 bis 1,8 ml Fläschchen) Pappe 6 Stück
10644412 Weiß 25 (1 bis 1,8 ml-Fläschchen) Pappe 24 Stück
10739331 Weiß 25 (1,2 und 2 ml-Fläschchen) Polycarbonat 8 Stück
10324741 Weiß 81 (1,2 und 2 mL-Fläschchen) Polycarbonat 4 Stück
10069130 Blau 100 (1 bis 1,5 ml Fläschchen) Polycarbonat 10 Stück
10038700 Weiß 81 (5 ml-Fläschchen) Polycarbonat 4 Stück
11754703 Rot 81 (1 bis 2 ml Fläschchen) Polycarbonat 4 Stück
11764703 Gelb 81 (1 bis 2 ml Fläschchen) Polycarbonat 4 Stück
11391514 Grün 81 (1 bis 2 ml Fläschchen) Polycarbonat 4 Stück
11301524 Blau 81 (1 bis 2 ml Fläschchen) Polycarbonat 4 Stück
11311524 Grau 81 (1 bis 2 ml Fläschchen) Polycarbonat 4 Stück
10151042 Divers 81 (1 bis 2 ml Fläschchen) Polycarbonat 24 Stück
23 options
Artikelnummer. 11301655
Marke: Thermo Scientific™ 369639
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific™ Kryoboxen.
Erfüllen Sie die Anforderungen jedes Budgets mit Kryoboxen aus Kunststoff oder Karton, die für die Lagerung von Kryofläschchen und Röhrchen entwickelt wurden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von robusten Thermo Scientific™ CryoBox™ Arten aus Kunststoff mit Markierungen auf den Deckeln und aufgedruckten Positionsrastern oder wählen Sie wirtschaftliche Kartonkryoboxen für die Kurzzeitlagerung. Die Kunststoffboxen sind für unsere Nalgene™ und Nunc™ Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen der eigenen Marke optimiert.
  • Strapazierfähige Vollkunststoff-Kryoboxen zur Kurz- oder Langzeitlagerung
  • Markierungen auf den Deckeln der Kunststoff-Kryoboxen verhindern eine falsche Ausrichtung
  • Kunststoffbehälter sind zur Dekontamination autoklavierbar und bei Temperaturen von -196°C bis +121°C verwendbar.
  • Vereinfachte Bestandsverwaltung durch aufgedruckte Gittermarkierungen auf den Kunststoffdeckeln
  • Kostengünstige Kryoboxen aus Spanholz/Pappe zur Kurzzeitlagerung
  • Kryoboxen aus Spanholz/Pappe haben Rastereinsätze und Belüftungsschlitze im Boden für ein vollständiges Entleeren und optimale Luftzirkulation
  • Erhältlich mit Teilern für 25 bis zu 169 Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Spanplatte, 132 x 132 x 51 mm
Farbe Weiß
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 81 (1 bis 1,8 ml Fläschchen)
Produktlinie Nunc
Menge 48/Packung, 48/Karton
Röhrchen-Array 9 x 9
Abmessungen (L x B x H) 5,32 x 5,32 x 2,17 in. (132 x 132 x 51 mm)
Länge (angloamerikanisch) 5,32 in.
Länge (metrisch) 132 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,32 in.
Breite (metrisch) 132 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,17 in.
Höhe (metrisch) 51 mm
Gewicht (metrisch) 0,1 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.