Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F101h Maximale Gefrierfachkapazität
Artikelnummer. 17896358
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (2)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
17896358 Boxen (2) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17896358 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001092210
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Probenbehälter.
Die umfassende Lagerung von Proben in einem Ultratiefkühlschrank basiert auf Aufbewahrungsboxen. Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.
  • Maximale Kartongröße: 136 x 136 mm
  • Für ULT-Gefrierschränke: CryoCube F101h (ab Q4 2023) (max. 3 Racks, max. 36 Boxen) plus 30 Boxen mit Standard-Rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Boxen (2)
Material Edelstahl
Positionen 12 Positionen
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Sterilität Nicht steril
Länge (metrisch) 307 mm
Produkttyp Einschubgestell
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 337 mm
Array 6 x 2
Breite (metrisch) 140 mm