Läs mer
Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F440n ULT-Tiefkühlgerät, 440 l, AC, DoLe, 5, (EU/GB), Diagrammschreiber
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
440 l
Förpackningsstorlek
1 Stück
Beskrivning
CryoCube™ F440n, 440 l, klassische Schnittstelle, umweltfreundliche Kältemittel, Luftkühlung, 5 Einlegeböden
- Volumen: 440 l (15,5 ft3), z. B. bis zu 32.000 Proben
- Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (Modell n) und Vakuumisolierungsplatten (Modell h), energiesparend
- Die effiziente Kompressorsteuerung reduziert die Arbeitszykluszeiten, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Tiefkühlgeräts zu verlängern
- Automatischer Belüftungsanschluss an der Vordertür von aufrecht stehenden CryoCube Modellen verbessert den Energieverbrauch und ermöglicht einen schnellen Probenzugriff
- Verriegelbarer Hauptschalter zur Vermeidung von versehentlichem Ausschalten
- Speicherort für den Diagrammschreiber zur Datendokumentation
- Der ergonomische Türgriff der CryoCube Modelle auf Basis des Eppendorf PhysioCare™ Konzepts erfordert weniger Kraft und ermöglicht einen leichteren Zugang
- Luftgekühlt
- Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Tiefkühlgeräte |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 15,5 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 440 l |
| Innentüren | 5 |
| Scharnierseite | Rechts |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Einschübe | 5 |
| Display | Klassische Schnittstelle |
| Rollen | Ja |
| Anschlüsse | 2 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering