Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570h, CR CO2, EU/UK
Beschreibung
- CryoCube™ F570h, 570 l, ULT-Tiefkühlgerät, mit LED-Schnittstelle, VIP, grüne Kühlflüssigkeiten und Luftkühlung, Griff links, 5 Einlegeböden, 230 V/50 Hz
- Volumen: 570 l (20,1 ft³), z. B. bis zu 40.000 Proben
- Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlichen Isolations- und Vakuum-Isolationspaneelen, spart Energie
- Die effiziente Kompressorsteuerung reduziert die Arbeitszykluszeiten, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Tiefkühlgeräts zu verlängern
- Automatischer Belüftungsanschluss an der Vordertür von aufrecht stehenden CryoCube Modellen verbessert den Energieverbrauch und ermöglicht einen schnellen Probenzugriff
- Abschließbarer Hauptschalter zur Vermeidung von versehentlichem Ausschalten
- Speicherort für den Diagrammschreiber zur Datendokumentation
- Der ergonomische Türgriff der CryoCube Modelle auf Basis des Eppendorf PhysioCare™ Konzepts erfordert weniger Kraft und ermöglicht einen leichteren Zugang
- Luftgekühlte sowie wassergekühlte Ausführungen für weitere Energieeinsparungen
- Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 20,1 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 570 L |
| Innentüren | 5 |
| Scharnierseite | Rechts |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Display | Klassisch |
| Rollen | Ja |
| Anschlüsse | 2 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 in.) |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in.) |
| Mehr anzeigen |