Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CR, EU/UK
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17172966
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
570 L
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17172966
Marke: Eppendorf™ F571301031
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Eppendorf CryoCube F570 ULT Tiefkühlgeräte bieten eine Kombination aus minimalen Betriebskosten und überlegenem Probenschutz Mit einer Anordnung mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Probenzugriff schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.
  • CryoCube™ F570 Serie, 570 l, ULT-Tiefkühlgerät, mit LED-Schnittstelle, grüne Kühlflüssigkeiten und Luftkühlung, Griff links, 5 Einlegeböden, 230 V/50 Hz
  • Fassungsvermögen: 570 l (20,1 ft³)
  • Verbraucht nur 10,5 kWh/Tag (230 V)
  • Platzbedarf: 102,5 x 85,2 cm
  • Kann bis zu 40.000 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf - 80 °C: 4 h
  • Kompatibel mit dem CO2/LN2-Injektionssystem als Reserve für höchste Probensicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 570 L
Innentüren 5
Scharnierseite Rechts
Isolierung Polyurethanschaum
Display LED
Rollen Ja
Anschlüsse 2
Abmessungen (T x B x H) innen 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 in.)
Abmessungen (L x B x H) außen 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in.)
Außentiefe (angloamerikanisch) 35,4 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 22,6 in.
Außentiefe (metrisch) 89,8 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76,2 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 49,8 in.
Außenbreite (angloamerikanisch) 43,4 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 30,1 in.
Außenbreite (metrisch) 110,3 cm
Innenbreite (metrisch) 76,5 cm
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenschreiber Optional
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
Stromstärke 7,0 A
Steckertyp EU, UK
Spannung 230 V
Wirkleistung 10.500 W
Kompressor 2-stufig
Kältemittel R404A / R508B
Fassungsvermögen des Gestells 25