Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740 Rack
Beschreibung
- Gestell (MAX)
- Material: Edelstahl
- ULT Für Ultratiefkühlgerät: CryoCube F740 series, 5 Fächer
- ULT Für Ultratiefkühlgerät: CryoCube F740 series, 3 Fächer
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Gray |
| Aufnahmevermögen | Boxes |
| Material | Stainless Steel |
| Positionen | 8 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | No |
| Sterilität | Unsteril |
| Abmessungen (L x B x H) | 56.9 × 13.9 × 27.7 cm |
| Länge (metrisch) | 563 mm |
| Mehr anzeigen |