Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgerät -230 V/50 Hz
Click to view available options
Scharnierseite:
Links
Rechts
Einschübe:
3
5
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klassische LED-Anzeige
- Grüne Kühlflüssigkeiten
- Luftkühlung
- 230 V/50 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
- Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
- Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
- Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
- Innenseite: Edelstahl
- Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 740 l |
| Temperatur (Sollwert) | Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min |
| Innentüren | 3 |
| Scharnierseite | Rechts |
| Isolierung | Vakuum, Polyurethanschaum |
| Innen | Edelstahl |
| Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
| Einschübe | 5 |
| Display | LED |
| Abmessungen (T x B x H) außen | 91,5 x 109,9 x 197,3 cm |
| Mehr anzeigen |