Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgeräte mit 3 Einlegeböden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15917105
Click to view available options
Notversorgungssysteme:
CO2 (werkseitig installiert)
LN2 (werkseitig installiert)
Nicht verfügbar
Datenschreiber:
Nein
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15917105
Marke: Eppendorf™ F740344021
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlschrank mit 3 Einlegeböden verfügt über eine Außentür mit rechtem Griff
  • Klassische LED-Anzeige
  • Grüne Kühlflüssigkeiten
  • Luftgekühlt
  • Griff: Rechte Seite
  • 3 Einlegeböden innen
  • 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
  • Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
  • Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
  • Innenseite: Edelstahl
  • Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
  • 3 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatur (Sollwert) Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
Ausführung der Tür Versiegelt
Innentüren 3
Scharnierseite Links
Isolierung Vakuum, Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Einschübe 3
Display LED
Wassergekühlt Nein
Abmessungen (T x B x H) außen 91,5 x 109,9 x 197,3 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 62,1 × 86,5 × 139 cm
Datenschreiber Standard
Notversorgungssysteme CO2 (werkseitig installiert)
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
Kältemittel R290 / R170
Aufnahmevermögen Proben (57.600)