Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgeräte mit 3 Einlegeböden
Artikelnummer. 15937085
Ansicht ändern
Click to view available options
Notversorgungssysteme:
CO2 (werkseitig installiert)
LN2 (werkseitig installiert)
Nicht verfügbar
Datenschreiber:
Nein
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Notversorgungssysteme Datenschreiber Packungsgröße
15937085 CO2 (werkseitig installiert) Nein 1 Stück
15917095 LN2 (werkseitig installiert) Nein 1 Stück
15957075 Nicht verfügbar Nein 1 Stück
15997095 CO2 (werkseitig installiert) Standard 1 Stück
15977105 LN2 (werkseitig installiert) Standard 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15937085 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. F740342011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlschrank mit 3 Einlegeböden verfügt über eine Außentür mit linkem Griff
  • Klassische LED-Anzeige
  • Grüne Kühlflüssigkeiten
  • Luftgekühlt
  • Griff: Linke Seite
  • 3 Einlegeböden innen
  • 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
  • Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
  • Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
  • Innenseite: Edelstahl
  • Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
  • 3 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatur (Sollwert) Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
Ausführung der Tür Versiegelt, isoliert
Innentüren 3
Scharnierseite Rechts
Isolierung Vakuum, Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Einschübe 3
Display LED
Abmessungen (T x B x H) außen 91,5 x 109,9 x 197,3 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 62,1 × 86,5 × 139 cm
Datenschreiber Nein
Parameter-Verriegelung Mit Kennwortschutz
Notversorgungssysteme CO2 (werkseitig installiert)
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
Kältemittel R290 / R170
Aufnahmevermögen Proben (57.600)