Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgeräte mit 3 Einlegeböden
Click to view available options
Notversorgungssysteme:
CO2 (werkseitig installiert)
LN2 (werkseitig installiert)
Nicht verfügbar
Datenschreiber:
Nein
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klassische LED-Anzeige
- Grüne Kühlflüssigkeiten
- Luftgekühlt
- Griff: Rechte Seite
- 3 Einlegeböden innen
- 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
- Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
- Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
- Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
- Innenseite: Edelstahl
- Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
- 3 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (Sollwert) | Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min |
| Ausführung der Tür | Versiegelt |
| Innentüren | 3 |
| Scharnierseite | Links |
| Isolierung | Vakuum, Polyurethanschaum |
| Innen | Edelstahl |
| Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
| Einschübe | 3 |
| Display | LED |
| Wassergekühlt | Nein |
| Mehr anzeigen |