Learn More
Eppendorf™ CryoCube FC660 Tiefkühlgerät, 230 V/50 Hz, EU/UK
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
660 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
CryoCube™ FC660, 660 l, ULT Tiefkühltruhe, mit LED-Schnittstelle, klassischen Kühlflüssigkeiten und Luftkühlung, 230 V/50 Hz- Kapazität: 660 l (22,3 ft3) – verbraucht nur 10,6 kWh/Tag – Platzbedarf: 207 x 84 cm – für bis zu 52.000 Proben – Abkühlzeit bis -80 °C: 3 h 15 min- Kompatibel mit CO2/LN2-Einspritzsystem wie Backup für höchste Probensicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tiefkühlgeräte |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 23,3 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 660 L |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Rollen | ja |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 59 x 147 x 76 cm (23,2 x 57,9 x 29,9 in.) |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 84 x 207 x 107,5 cm (81,5 x 33,1 x 42,3 in.) |
| Außentiefe (angloamerikanisch) | 33,1 in. |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 23,2 in. |
| Außentiefe (metrisch) | 84 cm |
| Mehr anzeigen |